missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TER-119 Rat, Biotin, Clone: TER-119, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

85.85€ - 288.00€

Specifica

Antigene TER-119
Clone TER-119
Concentrazione 0.5mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche

Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15952438
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB76-B-25UG
25 μg
85.85€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15942438
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB76-B-100UG
100 μg
212.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15962438
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB76-B-500UG
500 μg
288.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

TER-119
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ly76
Primary
Store at 2-4°C.
TER-119
Flow Cytometry
Biotin
RUO
104231
IgG2b κ
Protein A/G Purified
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications