Learn More
Terazosin hydrochloride dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15537539 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15537539 5 g 5g
15527539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15537539 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 460860050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 70024-40-7 | ClH·2H2O | 459.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70024-40-7
Formula molecolare ClH·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 459.92
InChI Key NZMOFYDMGFQZLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo terazosin hydrochloride dihydrate, magnurol, dysalfa, flotrin, heitrin, hytrine, adecur, deflox, urodie, hytrin
PubChem CID 63016
ChEBI CHEBI:9446
IUPAC Name [4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(oxolan-2-yl)methanone;dihydrate;hydrochloride
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C(=NC(=N2)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4)N)OC.O.O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Terazosin hydrochloride dihydrate
Punto di fusione 271.0°C to 274.0°C
Perdita all'essiccatura 9% max. (105°C, 3 h)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 459.92
Percent Purity 98%