Learn More
Terazosin Hydrochloride Dihydrate, Mikromol™
Codice prodotto. 17951946
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17951946 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17951946 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0843.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Terazosin Hydrochloride Dihydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Terazosin hydrochloride dihydrate
CAS 70024-40-7
Nomi componenti o analita Terazosin hydrochloride dihydrate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H25 N5 O4 . Cl H . 2 H2 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Terazosin Hydrochloride Dihydrate
InChI Formula InChI=1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
IUPAC Name [4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(oxolan-2-yl)methanone;dihydrate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 459.92
Quantità 250 mg
Peso formulazione 459.1885 g/mol