Learn More
Terazosin Hydrochloride Dihydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Terazosin hydrochloride dihydrate |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2 |
| Peso formulazione | 459.1885 |