Learn More
Terazosin (piperazine D8), TRC
Codice prodotto. 30410972
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30410972 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30410972 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT1050021MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Terazosin (piperazine D8)
CAS 1006718-20-2
Formula molecolare C19H17D8N5O4
Quantità 1 mg
Sinonimo 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonxyl]piperazine-d8
InChI Formula InChI=1S/C19H25N5O4/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22)/i5D2,6D2,7D2,8D2
SMILES NC1=NC(N2C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(C3CCCO3)=O)C([2H])([2H])C2([2H])[2H])=NC4=CC(OC)=C(OC)C=C41
Molecular Weight (g/mol) 395.48
Peso formulazione 182.079