Learn More
Terbinafine Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17942656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17942656 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17942656 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0696.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Terbinafine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Terbinafine hydrochloride
CAS 78628-80-5
Nomi componenti o analita Terbinafine hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C21 H25 N . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Terbinafine Hydrochloride, 1-Naphthalenemethanamine, N-[(2E)-6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-Naphthalenemethanamine, N-(6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-, hydrochloride, (E)-, Bramazil, Bramizil, Lamisil, Muzonal, Terbina
InChI Formula InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
SMILES Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1cccc2ccccc12
IUPAC Name (E)-N,6,6-trimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 327.89
Quantità 250 mg
Peso formulazione 327.1754 g/mol