Learn More
Terbium(III) acetate hydrate, 99.99%
Codice prodotto. 11433637
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11433637 25 g 25g
11423637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11433637 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17388.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 100587-92-6 | C6H9O6Tb | 336.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100587-92-6
Formula molecolare C6H9O6Tb
Molecular Weight (g/mol) 336.06
Numero MDL MFCD00149233
InChI Key JQBILSNVGUAPMM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name terbium(3+) triacetate
SMILES [Tb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Terbium(III) acetate hydrate
Quantità 25 g
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 336.08 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%