Learn More
Terbium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11388818
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11388818 5 g 5g
11398818 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11388818 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041678.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10042-88-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10042-88-3
Formula molecolare Cl3Tb
Molecular Weight (g/mol) 265.28
Numero MDL MFCD00011258
InChI Key GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name trichloroterbium
SMILES Cl[Tb](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Terbium(III) chloride
Punto di fusione 588°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,9157
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 265.29
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Terbium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Terbium chloride