Learn More
Terbium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11398818
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398818 1 g 1g
11388818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398818 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041678.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10042-88-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10042-88-3
Formula molecolare Cl3Tb
Molecular Weight (g/mol) 265.28
Numero MDL MFCD00011258
InChI Key GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name trichloroterbium
SMILES Cl[Tb](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Terbium(III) chloride
Punto di fusione 588°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,9157
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 265.29
Percent Purity 99.9%