Learn More
Terbium(III) chloride hexahydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10256540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10256540 5 g Glass bottle 5g
10742115 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10256540 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 199610050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 13798-24-8 | Cl3H12O6Tb | 373.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13798-24-8
Formula molecolare Cl3H12O6Tb
Molecular Weight (g/mol) 373.37
Numero MDL MFCD00149870
InChI Key ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name terbium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Terbium(III) chloride hexahydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 5 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Formula lineare TbCl3·6H2O
Indice di Merck 14, 9157
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: readily soluble in alcohol
Peso formulazione 373.38
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce