Learn More
Terbium(III) nitrate hexahydrate, 99.99+%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 15279285 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15279285 10 g 10g
15249164 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15279285 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 295790100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13451-19-9 | H12N3O15Tb | 453.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13451-19-9
Formula molecolare H12N3O15Tb
Molecular Weight (g/mol) 453.03
Numero MDL MFCD00799162,MFCD00149868
InChI Key UTCARTSNNKGRTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo terbium trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hexahydrate, terbium nitrate, hexahydrate, terbium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, terbium nitrate hexahydrate, nitric acid, terbium 3+ salt, hexahydrate, 3no3.tb.6h2o, terbium iii nitratehexahydrate, terbium 3+ trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hydrate, reacton
PubChem CID 202879
IUPAC Name terbium(3+);trinitrate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Terbium(III) nitrate hexahydrate
Nota nome 99.9%
Colore White
Forma fisica Granular Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% min. (TREO base)
Formula lineare Tb(NO3)3·6H2O
Beilstein 11,9087
Indice di Merck 14,9157
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 453.02
Percent Purity ≥99.99%
Grado Base per metalli in tracce
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Terbium(III) nitrate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.