Learn More
Terbium ingot, 99.9% (REO), Ta <0.4%
Codice prodotto. 11396517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396517 10 g 10g
11306527 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11396517 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 000320.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-27-9 | Tb | 158.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-27-9
Formula molecolare Tb
Molecular Weight (g/mol) 158.93
Numero MDL MFCD00011256
InChI Key GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
IUPAC Name terbium
SMILES [Tb]
Specifica
Materiale o nome chimico Terbium
Nota nome Rare Earth Oxides Content, Ta <0.2%
Colore Silver to Gray
Forma fisica Ingot
Quantità 10 g
Imballaggio Air-stable poly bottle
Aspetto Silver Gray ingot
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Densità 8.27g/cm3