Learn More
Terbium Solution for ICP, 1g/L, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Bottle |
| Nomi componenti o analita | Tb |
| Concentrazione | 1±0.002 g/L |
| Tipo | Mass Spectrometry Standard |
| Elemento | Tb |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Quantità | 500 mL |