Learn More
Terbium Standard: Tb @ 10 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Descrizione
Terbium Standard: Tb @ 10 μg/mL in 2% HNO3
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Terbium |
| CAS | 7440-27-9 |
| Metodi | ICP/ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Terbium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Tb |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Terbium ingot, Terbium foil |
| InChI Formula | InChI=1S/Tb |
| Vedi altri risultati |