Learn More
Terbium Standard For ICP/MS, Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15608285 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Dimensione della confezione:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15608285 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15608285 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore CLTB21AY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.06€
    100.37€ / 125mL
    Risparmia 31.69€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Tb10μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Claritas PPT Grade Terbium Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 7440-27-9, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificato di analisi Claritas PPT Certificate of Analysis reports up to 69 elements at ppt levels.
CAS min. % 0.0, 2.0, 97.99
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 0.0, 2.0, 97.99
Formula molecolare Tb
Numero MDL MFCD00011256
Tecnica ICP-MS
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo di soluzione Standard Solution
InChI Key GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Tipo ICP/ICP-MS Standard
SMILES [Tb]
IUPAC Name terbium
Solvent or Matrix 2% HNO3
Molecular Weight (g/mol) 158.93
PubChem CID 23958
Quantità 125 mL
ChEBI CHEBI:33376
Grado ICP/ICP-MS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 10
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Product intended for laboratory use only