Learn More
Terbufos, TRC
Codice prodotto. 30422514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422514 500 mg -
30409277 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30422514 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT109000500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13071-79-9
Formula molecolare C9 H21 O2 P S3
Molecular Weight (g/mol) 288.43
Sinonimo Phosphorodithioic acid, S-[(tert-butylthio)methyl] O,O-diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Methanethiol, (tert-butylthio)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), AC 92100, Counter, Counter 15G, Cyanater, O,O-Diethyl S-(tert-butylthio)methyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-[[(1,1-dimethylethyl)thio]methyl] phosphorodithioate, S-[(tert-Butylthio)methyl] O,O-diethyl phosphorodithioate, Terbufos, Terbuphos, Terbutifos
IUPAC Name tert-butylsulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCSC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Terbufos
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H21O2PS3/c1-6-10-12(13,11-7-2)15-8-14-9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Peso formulazione 288.0441