Learn More
Terbufoxon Sulfoxide, TRC
Codice prodotto. 30135108
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30135108 10 mg 10mg
30138543 2.5 mg 2.50mg
30008269 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135108 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT10908510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56165-57-2
Formula molecolare C9 H21 O4 P S2
Molecular Weight (g/mol) 288.36
Sinonimo Phosphorothioic acid, S-[[(1,1-dimethylethyl)sulfinyl]methyl] O,O-diethyl ester, O,O-Diethyl S-(tert-butylsulfinyl)methyl phosphorothioate, Terbufos oxon sulfoxide, Terbufoxon sulfoxide
IUPAC Name 2-(diethoxyphosphorylsulfanylmethylsulfinyl)-2-methylpropane
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCS(=O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Terbufos-oxon-sulfoxide
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H21O4PS2/c1-6-12-14(10,13-7-2)15-8-16(11)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Peso formulazione 288.0619