Learn More
Terbufoxon Sulfoxide, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Terbufos-oxon-sulfoxide |
| Quantità | 2.5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H21O4PS2/c1-6-12-14(10,13-7-2)15-8-16(11)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3 |
| Peso formulazione | 288.0619 |