missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Molecular weight: 274.32 g/mol
- Purity: >99%
- Mechanism of action: Selective β2 receptor agonist (EC50 = 2.3 μM)
- Functional activity: Full agonist induces cAMP production
- Form: Solid
- Composition: 100% Terbutaline sulphate
- Storage: Store at Ambient
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Tampone | 100% Terbutaline sulphate |
| Content And Storage | Store at ambient temperature. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | Beta2 Adrenergic Receptor |
| Quantità | 5 g |
| Da utilizzare con (applicazione) | Beta2 receptor agonist |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?