Learn More
Terbuthylazine metabolite SYN 545666 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30318878
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318878 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318878 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA17305550AC100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Terbuthylazine Metabolite SYN 545666
CAS 2206682-85-9
Nomi componenti o analita Terbuthylazine Metabolite SYN 545666
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H14 N4 O2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-methyl-
InChI Formula InChI=1S/C8H14N4O2/c1-8(2,3)11-5-9-6(13)12(4)7(14)10-5/h1-4H3,(H2,9,10,11,13,14)
SMILES CN1C(=NC(=NC1=O)NC(C)(C)C)O
IUPAC Name 4-(tert-butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2-one
Solvent or Matrix Acetone
Molecular Weight (g/mol) 198.222
Quantità 1 mL
Peso formulazione 198.1117 g/mol