Learn More
Abnova™ TERC/CEN3q (Texas Red/FITC) FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Specifica
Content And Storage | Store at 4°C in the dark. |
---|---|
Descrizione | Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique. |
Label or Dye | FITC, Texas Red |
Da utilizzare con (applicazione) | Fluorescent In Situ Hybridization (Cell), Fluorescent In Situ Hybridization (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) |
Include | DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 250 uL |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16063215
|
Abnova™
FG0139.200UL |
200 μL |
2430.00€
200µL |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16053215
|
Abnova™
FG0139.100UL |
100 μL |
1475.00€
100µL |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Advantages
- Dual colored probes for fast, sensitive, and specific detection
- Work on metaphase spread, paraffin embedded, and frozen tissue
- Identify gene amplification, loss, and translocation
- High signal to noise ratio
- Low cross reactivity
Specifica
Store at 4°C in the dark. | |
FITC, Texas Red | |
DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 250 uL | |
Approx. 230kb/500kb | |
Genomic DNA |
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique. | |
Fluorescent In Situ Hybridization (Cell), Fluorescent In Situ Hybridization (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) | |
3q26/3q12.1 | |
TERC/CEN3q FISH Probe | |
Human |