Learn More
Terephthalaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30425840
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425840 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30425840 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT1110005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Terephthalaldehyde
CAS 623-27-8
Formula molecolare C8H6O2
Quantità 5 g
Sinonimo 1,4-Benzenedicarboxaldehyde, 1,4-Benzenedialdehyde, 1,4-Benzenedicarbaldehyde, 1,4-Diformylbenzene, 1,4-Terephthaldicarbaldehyde, 4-Formylbenzaldehyde, NSC 13395, Terephthalic Aldehyde, p-Benzenedialdehyde, p-Benzenedicarboxaldehyde, p-Diformylbenzene, p-Formylbenzaldehyde, p-Phthaldialdehyde
InChI Formula InChI=1S/C8H6O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-6H
SMILES O=Cc1ccc(C=O)cc1
IUPAC Name terephthalaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 134.13
Peso formulazione 134.0368