Learn More
Terephthaldicarboxaldehyde, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 137895000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 623-27-8 Peso : 0.55000kg
Quantità 500g
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 10011610
  • 153.00€ / 500g
Spedizione stimata: 22-09-2021
Identificatori chimici
623-27-8
134.13
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
12173
C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
C8H6O2
MFCD00006949
1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
terephthalaldehyde
Specifica
Terephthaldicarboxaldehyde
Authentic
245°C to 248°C
114°C to 116°C
98%
98%
C6H4(CHO)2
07, 675
Solubility in water: 3g/L (50°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
134.13
134.13
98%
76°C
Plastic bottle
White to Yellow
500g
623-27-8
C8H6O2
MFCD00006949
1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
terephthalaldehyde
12173
Crystalline Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Terephthaldicarboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati