Learn More
Terephthaldicarboxaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10153520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10153520 100 g Plastic bottle 100g
10011610 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10153520 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 137891000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 623-27-8 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 623-27-8
Formula molecolare C8H6O2
Molecular Weight (g/mol) 134.13
Numero MDL MFCD00006949
InChI Key KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
PubChem CID 12173
IUPAC Name terephthalaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Terephthaldicarboxaldehyde
Nota nome 98%
Punto di fusione 114°C to 116°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 245°C to 248°C
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H4(CHO)2
Quantità 100 g
Beilstein 07, 675
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3g/L (50°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 134.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Terephthaldicarboxaldehyde