Learn More
Terephthalic acid, 99+%
Codice prodotto. 13458418 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13458418 25 kg Fibre drum 25kg
10654682 250 g Plastic bottle 250g
10082340 500 g Plastic bottle 500g
10487190 1 kg Plastic bottle 1kg
10531564 5 kg Plastic bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 13458418 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180720250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-21-0 | C8H6O4 | 166.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-21-0
Formula molecolare C8H6O4
Molecular Weight (g/mol) 166.13
Numero MDL MFCD00002558
InChI Key KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
PubChem CID 7489
ChEBI CHEBI:15702
IUPAC Name terephthalic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Terephthalic acid
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Fibre drum
Quantità 25 kg
Beilstein 09,841
Indice di Merck 15,9305
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, slightly soluble in alcohol, insoluble in chloroform, ether and acetic acid
Punto di sublimazione 0402.0°C
Peso formulazione 166.13
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder