Learn More
Terephthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Terephthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester |
| CAS | 6422-86-2 |
| Formula molecolare | C24 H38 O4 |
| Quantità | 1 mL |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC |
| IUPAC Name | bis(2-ethylhexyl) benzene-1,4-dicarboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 390.56 |
| Peso formulazione | 390.277 g/mol |