Learn More
Terephthalic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16432678
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16432678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16432678 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW010098
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Terephthalic acid is one isomer of the three phthalic, a precursor to the polyester PET, used to make clothing and plastic bottles.
Terephthalic acid is one isomer of the three phthalic, a precursor to the polyester PET, used to make clothing and plastic bottles.
Specifica
Materiale o nome chimico Terephthalic acid
CAS 100-21-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H6O4
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità DMSO : 20 mg/mL (120.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(C(O)=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 166.13
Peso formulazione 166.13
Percent Purity 99.11%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only