Learn More
Terephthaloyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30410010
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30410010 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30410010 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT1125052.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Terephthaloyl Chloride
CAS 100-20-9
Formula molecolare C8H4Cl2O2
Quantità 2.5 g
Sinonimo 1,4-Benzenedicarbonyl Dichloride, 1,4-Benzenedicarbonyl Chloride, 1,4-Bis(chlorocarbonyl)benzene, 1,4-Di(chlorocarbonyl)benzene, Benzene 1,4-Dicarboxylic Acid Dichloride, NSC 41885, Terephthalic Acid Chloride, Terephthalic Acid Dichloride, Terephthalic Dichloride, Terephthaloyl Dichloride, p-Phenylenedicarbonyl Dichloride, p-Phthaloyl Chloride, p-Phthaloyl Dichloride
InChI Formula InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H
SMILES ClC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)Cl
IUPAC Name benzene-1,4-dicarbonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 203.02
Peso formulazione 201.9588