Learn More
Terfenadine EP Impurity J, Mikromol™
Codice prodotto. 30458745
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30458745 4 x 25 mg 100mg
30052183 100 mg 100mg
30051962 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30458745 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0055.0300254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Terfenadine EP Impurity J, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate
CAS 100499-85-2
Nomi componenti o analita Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H35 N O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate, Terfenadine Imp. J (EP), Terfenadine Impurity J
InChI Formula InChI=1S/C22H35NO3/c1-5-26-21(25)18-12-15-23(16-13-18)14-6-7-20(24)17-8-10-19(11-9-17)22(2,3)4/h8-11,18,20,24H,5-7,12-16H2,1-4H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CCCC(O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C)CC1
IUPAC Name ethyl 1-[4-(4-tert-butylphenyl)-4-hydroxybutyl]piperidine-4-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 361.52
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 361.2617 g/mol