Learn More
Terfenadine, MedChemExpress
Descrizione
Terfenadine ((±)-Terfenadine) is a potent open-channel blocker of hERG with an IC50 of 204 nM. Terfenadine, an H1 histamine receptor antagonist, acts as a potent apoptosis inducer in melanoma cells through modulation of Ca2+ homeostasis. Terfenadine induces ROS-dependent apoptosis, simultaneously activates Caspase-4, -2, -9.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Terfenadine |
| CAS | 50679-08-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C32H41NO2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | (±)-Terfenadine MDL-991 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (106.01 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | OC(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)CCCN2CCC(C(C3=CC=CC=C3)(O)C4=CC=CC=C4)CC2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 471.67 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only