Learn More
R&D Systems™ Terfenadine
Codice prodotto. 18095002
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18095002 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18095002 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3948/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. H1 antagonist. Also KV11.1 (hERG) and Kir6 (KATP) channel blocker
Histamine H1 receptor antagonist. Also blocks KV11.1 (hERG) and Kir6 (KATP) channels (IC50 values are 204 nM and 1.2 μM respectively). Inhibits the delayed rectifier K+ current (IKr) in guinea pig ventricular myocytes (IC50 = 50 nM). Activity prolongs QT and induces Torsades de pointes (TdP); cardiotoxic in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Terfenadine
CAS 50679-08-8
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C32H41NO2
Peso formulazione 471.67
Purezza >98%
Peso molecolare 471.69