Learn More
MedChemExpress Teriparatide
Codice prodotto. 16401798
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16401798 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16401798 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP0059
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
MedChemExpress Teriparatide (Human parathyroid hormone-(1-34)) is a PHT agonist. Teriparatide (Human parathyroid hormone-(1-34)) can be used for osteoporosis research.
Specifica
Purezza 96.42%
CAS 52232-67-4
Content And Storage Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Peso molecolare 4117.72 g/mol
Product Type Reference compound
Quantità 5 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 100 mg/mL (24.29 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Human parathyroid hormone-(1-34)∣ hPTH (1-34)