Learn More
MedChemExpress Teriparatide
Codice prodotto. 16499338
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16499338 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16499338 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP0059
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Teriparatide (Human parathyroid hormone-(1-34)) is a PHT agonist. Teriparatide (Human parathyroid hormone-(1-34)) can be used for osteoporosis research.
Specifica
Purezza 96.42%
CAS 52232-67-4
Content And Storage Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Peso molecolare 4117.72 g/mol
Product Type Reference compound
Quantità 10 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 100 mg/mL (24.29 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Human parathyroid hormone-(1-34)∣ hPTH (1-34)