Learn More
γ-Terpinene 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30311555
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30311555 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30311555 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09010077IP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico gamma-Terpinene
CAS 99-85-4
Nomi componenti o analita gamma-Terpinene
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C10 H16
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1,4-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethyl)-1,4-cyclohexadiene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene, 1-Methyl-4-isopropyl-1,4-cyclohexadiene, 4-Isopropyl-1-methyl-1,4-cyclohexadiene, Crithmene, Moslene, NSC 21448, gamma-Terpinene, γ-Terpinen, γ-Terpinene
InChI Formula InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
SMILES CC(C)C1=CCC(=CC1)C
IUPAC Name 1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,4-diene
Solvent or Matrix Isopropanol
Molecular Weight (g/mol) 136.23
Quantità 1 mL
Peso formulazione 136.1252 g/mol