Learn More
alpha-Terpinene, 90%, tech.
Codice prodotto. 10561651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10561651 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10012640 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10561651 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 207491000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 99-86-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-86-5
Formula molecolare C10H16
Molecular Weight (g/mol) 136.24
Numero MDL MFCD00001534
InChI Key YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo alpha-terpinene, p-mentha-1,3-diene, terpilene, 1-isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, alpha-terpinen, 1-methyl-4-1-methylethyl-1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-isopropylcyclohexadiene-1,3, .alpha.-terpinen, .alpha.-terpinene
PubChem CID 7462
ChEBI CHEBI:10334
IUPAC Name 1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,3-diene
SMILES CC(C)C1=CC=C(C)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico α-Terpinene
Nota nome tech., 90%
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8370g/mL
Punti di ebollizione 173°C to 175°C
Punto d'infiammabilità 46°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4770 to 1.479
Quantità 100 mL
Beilstein 05, 126
Indice di Merck 14, 9170
Gravità specifica 0.837
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether
Peso formulazione 136.24
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • alpha-Terpinene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.