Learn More
gamma-Terpinene, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10750965 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10750965 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10052650 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
2 options
Codice prodotto. 10750965
Marca: Thermo Scientific Acros 207505000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-85-4 | C10H16 | 136.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-85-4 , 10191-41-0
Formula molecolare C10H16
Molecular Weight (g/mol) 136.24
Numero MDL MFCD00001537
InChI Key YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gamma-terpinene, p-mentha-1,4-diene, crithmene, moslene, gamma-terpinen, 1,4-p-menthadiene, 4-isopropyl-1-methyl-1,4-cyclohexadiene, 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, terpinene, alpha, .gamma.-terpinen
PubChem CID 7461
ChEBI CHEBI:10577
IUPAC Name 1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,4-diene
SMILES CC1=CCC(=CC1)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico γ-Terpinene
Nota nome Stabilized
Colore White
Densità 0.8470g/mL
Punti di ebollizione 182°C
Punto d'infiammabilità 51°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4720 to 1.477
Quantità 500 mL
Beilstein 05, 128
Indice di Merck 14, 9170
Gravità specifica 0.847
Informazioni di solubilità Solubility in water: less than 1%. Other solubilities: miscible with alcohol,ether
Stabilizzatore 0.1 % max. dl-alpha tocopherol
Peso formulazione 136.24
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • y-Terpinene, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P331-NON provocare il vomito.