Learn More
alpha-Terpineol, 97+%
Codice prodotto. 10073430 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10073430 500 g 500g
10175790 25 g 25g
15214704 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10073430 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 301615000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.90€
    59.70€ / 500g
    Risparmia 5.20€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-55-5
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Numero MDL MFCD00001557
InChI Key WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC Name 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico α-Terpineol
Nota nome 99%
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 31.0°C to 34.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9370g/mL
Punti di ebollizione 214.0°C to 224.0°C
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4800 to 1.4830
Quantità 500 g
Beilstein 06,II,66
Indice di Merck 15,9313
Gravità specifica 0.937
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents , diethyl ether,, ethanol, benzene, propylene glycol
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 97+%
Forma fisica Liquid After Melting