Learn More
Terpineol (mixture of isomers) 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30317942
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317942 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317942 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA17322340ME100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Terpineol
CAS 8000-41-7
Nomi componenti o analita Terpineol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10H18O
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Alpha Jax, Terpineol 318, Terpineol C, Terpineol LW;
InChI Formula InChI=1S/3C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;2*1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;11H,4-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
SMILES CC1=CCC(C(O)(C)C)CC1.CC2(O)CCC(C(C)=C)CC2.CC(CC/3)(O)CCC3=C(C)\C
IUPAC Name 1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohexan-1-ol--1-methyl-4-(propan-2-ylidene)cyclohexan-1-ol--2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol (1/1/1)
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Quantità 1 mL
Peso formulazione 154.14 g/mol