Learn More
Terpineol, Pure, Mixed Isomers, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10102500 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10102500 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10102500 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/0420/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 8000-41-7
Punto di fusione 31°C
Colore White
Punti di ebollizione 214°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C10H18O
Numero MDL MFCD00001557,MFCD00166983
Quantità 500 mL
Sinonimo alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
InChI Key WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
IUPAC Name 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 154.25
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
Peso formulazione 154.125g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Terpineol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.