Learn More
3M™ Nomad™ Terra Entrance Matting 9100
A vinyl scraper matting suitable for use indoors, outdoors, or in recessed wells of high traffic areas. The unbacked, vinyl construction allows dirt and moisture to pass through and get trapped in the well for easy cleanup.
790.00€ - 2575.00€
Specifica
Colore | Gray |
---|---|
Materiale | Vinyl |
Larghezza (sistema metrico) | 91.4 cm |
Da utilizzare con (applicazione) | Heavy traffic areas |
Modello | Nomad™ Terra 9100 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17118740
|
3M™ Nomad™
7100116718 |
150 x 91.4 cm |
790.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17108740
|
3M™ Nomad™
7100116717 |
610 x 91.4 cm |
2575.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Vinyl scraper entrance mat designed for heavy-traffic applications
- Open coil structure removes, traps, and hides dirt & moisture for easy cleaning
- Solid vinyl construction resists trolley traffic
- High-tech product coating for added durability
- Suitable for extreme traffic volumes
Specifica
Gray | |
91.4 cm | |
Nomad™ Terra 9100 |
Vinyl | |
Heavy traffic areas | |
12 mm |