Learn More
3M™ Nomad™ Terra Medium Traffic Entrance Matting 6050
Codice prodotto. 17158720
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
152 x 91.4 cm
610 x 91.4 cm
180 x 122 cm
610 x 122 cm
Colore:
Black
Blue
Brown
Gray
Red
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Colore unitSize
17158720 152 x 91.4 cm Gray 1 rotolo
17198720 180 x 122 cm Gray 1 rotolo
17168720 610 x 122 cm Red 1 rotolo
17178730 610 x 91.4 cm Black 1 rotolo
17158730 610 x 91.4 cm Blue Pezzo
17168730 610 x 91.4 cm Brown 1 rotolo
17188720 610 x 91.4 cm Gray Pezzo
17198730 610 x 122 cm Black 1 rotolo
17108730 610 x 122 cm Blue 1 rotolo
17148730 610 x 122 cm Brown 1 rotolo
17178740 610 x 122 cm Gray 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 17158720 Fornitore 3M™ Nomad™ N. del fornitore 7100116693
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This backed vinyl matting is suitable for indoor, medium traffic applications. Resilient vinyl loop construction traps, holds, and hides dirt/sand so surfaces stay neat and clean.
  • First step mat for efficient dirt removal
  • Suitable for medium traffic volumes
  • Collects and prevents dirt from being tracked into the building
  • Holds and hides dirt & sand, so the surface stays neat and clean
  • Foam backing reduces creeping and, together with the coils, provides additional cushioning for increased comfort
  • Easy installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P) 152 x 91.4 cm
Da utilizzare con (applicazione) Medium traffic areas
Spessore (sistema metrico) 11 mm
Colore Gray
Lunghezza (sistema metrico) 152 cm
Materiale Vinyl
Tipo Entrance Mat
Larghezza (sistema metrico) 91.4 cm