Learn More
3M™ Nomad™ Terra Medium Traffic Entrance Matting 6050
This backed vinyl matting is suitable for indoor, medium traffic applications. Resilient vinyl loop construction traps, holds, and hides dirt/sand so surfaces stay neat and clean.
570.00€ - 1455.00€
Specifica
Materiale | Vinyl |
---|---|
Tipo | Entrance Mat |
Da utilizzare con (applicazione) | Medium traffic areas |
Spessore (sistema metrico) | 11 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17158720
|
3M™ Nomad™
7100116693 |
152 x 91.4 cm | Gray |
570.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17198720
|
3M™ Nomad™
7100116702 |
180 x 122 cm | Gray |
910.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17168720
|
3M™ Nomad™
7100116695 |
610 x 122 cm | Red |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17178730
|
3M™ Nomad™
7100116713 |
610 x 91.4 cm | Black |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17158730
|
3M™ Nomad™
7100116711 |
610 x 91.4 cm | Blue |
1170.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17168730
|
3M™ Nomad™
7100116712 |
610 x 91.4 cm | Brown |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17188720
|
3M™ Nomad™
7100116699 |
610 x 91.4 cm | Gray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17198730
|
3M™ Nomad™
7100116715 |
610 x 122 cm | Black |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17108730
|
3M™ Nomad™
7100116704 |
610 x 122 cm | Blue |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17148730
|
3M™ Nomad™
7100116710 |
610 x 122 cm | Brown |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17178740
|
3M™ Nomad™
7100116729 |
610 x 122 cm | Gray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- First step mat for efficient dirt removal
- Suitable for medium traffic volumes
- Collects and prevents dirt from being tracked into the building
- Holds and hides dirt & sand, so the surface stays neat and clean
- Foam backing reduces creeping and, together with the coils, provides additional cushioning for increased comfort
- Easy installation
Specifica
Vinyl | |
Entrance Mat | |
Medium traffic areas | |
11 mm |