Learn More
Thermo Scientific™ Terry Tool Tubing Cutters
Codice prodotto. 10403685 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1/16 in. Stainless Steel Tubing
1/8 in. Stainless Steel Tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10403685 1/16 in. Stainless Steel Tubing Pezzo
10260765 1/8 in. Stainless Steel Tubing Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10403685 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 60182509
Spedizione stimata: 15-12-2026
Produce clean, 90° cuts of 1/16 in. and 1/8 in. stainless-steel tubing used in your HPLC system with Thermo Scientific™ Terry Tool Tubing Cutters.
Produce clean, 90° cuts of 1/16 in. and 1/8 in. stainless-steel tubing used in your HPLC system with Thermo Scientific™ Terry Tool Tubing Cutters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Tubing Cutter
Descrizione Cuts 0.0625 stainless steel tubing
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1/16 in. Stainless Steel Tubing