Learn More
tert-Butanol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert.-Butanol |
| CAS | 75-65-0 |
| Nomi componenti o analita | tert.-Butanol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C4 H10 O |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 2-Propanol, 2-methyl-, tert-Butyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-propanol, 1,1-Dimethylethanol, Trimethylcarbinol, Trimethylmethanol, t-Butanol, t-Butanol, tert-Butanol |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)O |
| Vedi altri risultati |