Learn More
tert-Butanol, 99.5%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10000730
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
75-65-0
C4H10O
74.123
MFCD00004464
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
6386
CHEBI:45895
2-methylpropan-2-ol
CC(C)(C)O
75-65-0
C4H10O
74.123
MFCD00004464
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
6386
CHEBI:45895
2-methylpropan-2-ol
CC(C)(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico tert-Butanol
Punto di fusione 25.0°C to 25.5°C
Colore Colorless
Densità 0.7800g/mL
Punti di ebollizione 83.0°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 11°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Bottle
Forma fisica Liquid After Melting
Indice di rifrazione 1.3860 to 1.3880
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Residuo dopo l'evaporazione 0.1% max.
Gravità specifica 0.78
Formula lineare (CH3)3COH
Viscosità 3.35 mPa.s (30°C)
Beilstein 01, 379
Acqua 0.03% max. (K.F.)
Indice di Merck 15, 1544
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Peso formulazione 74.12
Percent Purity 99.5%
Grado Extra Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.