Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butanol |
| Punto di fusione | 25.0°C to 25.5°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.7800g/mL |
| Quantità | 2.5 L |
| Punto d'infiammabilità | 11°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Forma fisica | Liquid After Melting |
| Indice di rifrazione | 1.3860 to 1.3880 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- tert-Butanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H332-Nocivo se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.