Learn More
tert-Butanol, ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15605090
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2 L
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Poly Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
1L
20L
2L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15605090 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
15665080 1 L Poly Bottle 1L
15695080 2 L Bottiglia in vetro 2L
15685080 20 L Stainless Steel Can 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15605090 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 360538500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.0%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-65-0
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
Numero MDL MFCD00004464
InChI Key DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC Name 2-methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butanol
Punto di fusione 23°C to 26°C
Densità 0.775g/mL at 25°C
Quantità 500 mL
Limite di esplosione 0.08
Punto d'infiammabilità 11°C (51.8°F)
Punto di combustione 896°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.387
Formula lineare (CH3)3COH
Pressione del vapore 44mmHg (26°C), 31mmHg (20°C)
Numero UN UN1120
Beilstein 906698
Punti di ebollizione 83°C
Peso formulazione 74.12g/mol
Percent Purity ≥99%