Learn More
Tert-Butanol, Honeywell™
Codice prodotto. 15622510 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15622510 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15622510 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 241271L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-Butanol
CAS 75-65-0
Densità 0.775g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.08
Punto d'infiammabilità 11°C (51.8°F)
Punto di combustione 896°F
Formula molecolare C4H10O
Formula lineare (CH3)3COH
Pressione del vapore 31mmHg (20°C), 44mmHg (26°C)
Numero MDL MFCD00004464
Numero UN 1120
Beilstein 906698
Sinonimo tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
InChI Key DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)O
IUPAC Name 2-methylpropan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 74.123
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
Peso formulazione 74.12g/mol
Percent Purity ≥99% (GC)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.