Learn More
Tert-Butanol, puriss. p.a. ACS Reagent, ≥99.7% (GC), Solstice
Codice prodotto. 15631710
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15631710 5 L Poly Bottle 5L
15621710 500 mL Poly Bottle 500mL
15601710 1 L Poly Bottle 1L
15611710 2.5 L Poly Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15631710 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 194605L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00€
    236.30€ / 5L
    Risparmia 62.70€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-03-2027
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a., ACS reagent,≥99.7% (GC)
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-65-0
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
Numero MDL MFCD00004464
InChI Key DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC Name 2-methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-Butanol
Punto di fusione 25°C
Colore Colorless
Densità 0.775g/mL at 25°C
Quantità 5 L
Limite di esplosione 0.08
Punto d'infiammabilità 11°C (51.8°F)
Punto di combustione 896°F
Imballaggio Poly Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.387(lit.)
Formula lineare (CH3)3COH
Pressione del vapore 44mmHg (26°C), 31mmHg (20°C)
Numero UN UN1120
Beilstein 906698
Punti di ebollizione 83°C
Peso formulazione 74.12g/mol
Percent Purity ≥99.7% (GC)
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methylpropan-2-ol