Learn More
tert-Butanol, Puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.7% (GC), Honeywell Riedel-de Haen™
Codice prodotto. 16685753
Cambia vista
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16685753 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16685753 Fornitore Honeywell Riedel-de Haën N. del fornitore 1946025KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butanol
CAS 75-65-0
Colore Colorless
CAS max % 1
Densità 0.79 g/cm3 (20°C)
Quantità 25 kg
Punto d'infiammabilità 15°C
Formula molecolare C4H10O
Formula lineare (CH3)3COH
Beilstein 906698
Sinonimo 2-Methyl-2-propanol; tert-Butyl alcohol; Trimethyl carbinol
Punti di ebollizione 81°C to 83°C (1013 hPa)
InChI Key DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)O
IUPAC Name 2-methylpropan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Grado ACS